Learn More
Dibromuro de m-xilileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027898
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11471497 10 g 10 g
11481497 50 g 50 g
11491497 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11471497
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24959.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-15-3 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
It is used in preparation of four novel dinuclear half-titanocenes with meta- and orthoxylene bridges as new metallocenes. It was used in the synthesis of dissymmetrical bis-macro cyclic salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de cuatro nuevos semititanocenos dinucleares con puentes de meta y ortoxileno como nuevos metalocenos. Se utilizaba en la síntesis de sal bis-macrocíclica asimétrica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, con un buen sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, metales activos, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-15-3
Fórmula molecular C8H8Br2
Peso molecular (g/mol) 263.96
Número MDL MFCD00000178
Clave InChI OXHOPZLBSSTTBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-bis bromomethyl benzene, m-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-m-xylene, benzene, 1,3-bis bromomethyl, m-bis bromomethyl benzene, m-xylylene bromide, ccris 1777, m-xylyene dibromide, m-xylene, .alpha.,.alpha.'-dibromo, m-.alpha.,.alpha.'-dibromoxylene
PubChem CID 69373
Nombre IUPAC 1,3-bis(bromometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Xylylene dibromide
Punto de fusión 74°C to 76°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 971085
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.96
Porcentaje de pureza 97%