Learn More
Cloruro de m-tolimagnesio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4258691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11925971 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
11935971 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
2 options
Código de producto. 11925971
Marca: Thermo Scientific Acros 435971000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121905-60-0 , 109-99-9
Fórmula molecular C7H7ClMg
Peso molecular (g/mol) 150.89
Número MDL MFCD00238749
Clave InChI BVYCQPCLCZTSPD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo m-tolylmagnesium chloride, m-tolyl magnesium chloride, m-methylphenylmagnesium chloride, bvycqpclcztspd-uhfffaoysa-m, m-tolylmagnesium chloride solution 1.0 m in thf, m-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
PubChem CID 4384483
SMILES CC1=CC([Mg]Cl)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Tolylmagnesium chloride
% mín. CAS 14.99, 82.64
% máx. CAS 17.36, 85.01
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −21°C
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Nombre IUPAC magnesio; metilbenceno; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.10M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.956
Densidad 0.9560g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Tolylmagnesium chloride, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.