Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster ultraagresivo ToughBond™ de la serie M, negro sobre blanco
Descripción
- El poliéster blanco brillante con adhesivo con base de caucho permanente es imprimible por transferencia térmica
- El material se ha diseñado para una alta adherencia a metales texturizados y plásticos con baja energía de superficie
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
- Con marcado UL
- Con aprobación CSA
- Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R6000
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas BMP™41, etiquetadora BMP™51, etiquetadora BMP™53, BMP51 Label Maker, BMP53 Label Maker |
| Material | Poliéster |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Anchura (métrico) | 71,12 mm |
| Altura (imperial) | 0,5 in |
| Dimensiones (L x An) | 0,5 x 1 pulg |
| Tipo de adhesivo | Con base de caucho permanente |
| Mostrar más |