Learn More
Brady™ Adhesivo para superficies congeladas FreezerBondz™ Serie M, etiquetas de poliéster resistentes a los disolventes, negro sobre blanco
Código de producto. 15678575
Change view
Click to view available options
Tamaño (imperial):
1,25 x 0,375 (An x Al)
Tamaño de la unidad:
paquete de 360
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (imperial) unitSize
15678575 1,25 x 0,375 (An x Al) paquete de 360
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 15678575 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 134099
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los marcadores de poliéster Freezerbondz™ (B-492) duraderos están diseñados para aplicaciones de identificación de laboratorio como viales, tubos de centrífuga, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
  • Las etiquetas B-490 se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
  • El material de poliéster blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas de -196 a 100 °C
  • El cartucho todo en uno incluye suministro de etiquetas y cinta de la serie R6400
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Etiqueta
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Formato Cartucho, cinta
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Para utilizar con (equipo) Etiquetadora BMP™51; etiquetadora BMP™53
Etiquetas por fila 1
Idiomas Sin texto
Cantidad 360 etiquetas/paq.
Resolución 240 x 160
Tamaño (imperial) 1,25 x 0,375 (An x Al)
Dimensions (LxW) 0,375 x 1,25 pulg
Anchura (imperial) 1,25 in
Anchura (métrico) 78,74 mm
Altura (imperial) 0,375 in