missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FCN1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15789390 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15789390 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15789390

Marca: Invitrogen™ PA551437

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LAVLLVLFLH IKNLPAQAAD TCPEVKVVGL EGSDKLTILR GCPGLPGAPG PKGEAGVIGE RGERGLPGAP GKAGPVGPKG DRGEKGMRGE KGDAGQSQSC ATGPRNCKD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 65%, Rat - 75%.

M-Ficolin (Ficolin-1) is a non-serum protein that is expressed in leukocytes and lung. M-Ficolin precipitates with mannose-binding lectin (MBL)-associated serine proteases (MASP)-1 and MASP-2, indicating that M-Ficolin forms complexes with MASP-1 and MASP-2, recognizes certain types of bacteria and subsequently activates the lectin pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FCN1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica FCN1
N.º de referencia del gen O00602
Alias de gen collagen/fibrinogen domain-containing protein 1; FCN1; Fcna; FCNM; ficolin (collagen/fibrinogen domain containing) 1; ficolin 1; ficolin A; ficolin-1; Ficolin-A; ficolin-alpha; M-ficolin
Símbolos de los genes FCN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human M-Ficolin. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93672).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2219
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.