missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FCN1 Monoclonal Antibody (1)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11544142
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11544142 400 μL 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11544142 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ABS0360102

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ABS 036-01-02 detects M-Ficolin from human samples. ABS 036-01-02 has been successfully used in ELISA and IHC procedures. The ABS 036-01-02 immunogen is purified recombinant protein corresponding to residues 95-314 of human M-Ficolin, expressed in prokaryote. NOTE: Concentration is lot-dependent and can vary from 0.85-1.15 mg/mL.

M-Ficolin (Ficolin-1) is a non-serum protein that is expressed in leukocytes and lung. M-Ficolin precipitates with mannose-binding lectin (MBL)-associated serine proteases (MASP)-1 and MASP-2, indicating that M-Ficolin forms complexes with MASP-1 and MASP-2, recognizes certain types of bacteria and subsequently activates the lectin pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FCN1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1
Concentración 1.08 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
génica FCN1
N.º de referencia del gen O00602
Alias de gen collagen/fibrinogen domain-containing protein 1; FCN1; Fcna; FCNM; ficolin (collagen/fibrinogen domain containing) 1; ficolin 1; ficolin A; ficolin-1; Ficolin-A; ficolin-alpha; M-ficolin
Símbolos de los genes FCN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant protein corresponding to residues 95-314 of human M-Ficolin, expressed in prokaryote.
Método de purificación Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2219
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.