Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ NPS M-FC NKS y filtro de membrana cuadriculado e.motion
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Almohadillas de nutrientes con filtros de membrana cuadriculados
- Para la determinación de E.coli y coliformes
- Almacenamiento sin problemas durante hasta 24 meses
- Conformidad con las normas y referencias internacionales
- Guía de validación disponible
- Muy versátil - múltiples aplicaciones
- Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
- Manipulación sencilla
- Filtros de membrana compatibles con dispensador diseñados para su uso con dispensador Microsart™ e.motion
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Tipo de medios | m FC |
| Esterilidad | Estéril |
| Clase de organismo diana | E. coli y coliformes, Coliforms |
| Color de rejilla | Verde |
| Tipo de empaquetado | 10 bolsas de 10 placas, 100 filtros de membrana listos para usar con dispensador |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Cantidad | 100/paq. |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |