missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

M-CSFR/CD115 Antibody (AFS98) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30168746
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30168746 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30168746 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP143363CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

M-CSFR/CD115 Monoclonal antibody specifically detects M-CSFR/CD115 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno M-CSFR/CD115
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon AFS98
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD115, CD115 antigen, C-FMS, colony stimulating factor 1 receptor, CSF-1-R, CSFR, EC 2.7.10.1, FMS proto-oncogene, FMSFIM2, macrophage colony stimulating factor I receptor, macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, McDonough feline sarcoma viral (v-fms) oncogene homolog, Proto-oncogene c-Fms
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody was CD115.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1436
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.