Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para M-CSF (CSF1) de ratón
Código de producto. 15435243
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435243 96 pruebas 1 set
17185699 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435243 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EMCSF1
ELISA
The Mouse M-CSF (CSF1) ELISA quantitates Ms M-CSF in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms M-CSF. Principle of the method The Mouse M-CSF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El M-CSF (factor estimulante de colonias de macrófagos, CSF-1) es un factor de supervivencia esencial para la proliferación y el desarrollo de monocitos, macrófagos y células progenitoras de osteoclastos. El M-CSF también induce la secreción del VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular) por macrófagos, actuando como mediador en la movilización de las células progenitoras endoteliales y la neovascularización. El M-CSF está presente como varias isoformas bioactivas que difieren en potencia y estabilidad. La proteína de longitud completa se sintetiza como una proteína que atraviesa la membrana que se puede expresar en la superficie celular o escindir y modificar más en la vesícula secretora. Además, el M-CSF es un homodímero ligado a disulfuro que se procesa en una de estas dos isoformas: una glucoproteína o un proteoglicano que ha sido modificado por la adición de sulfato de condroitina a cada subunidad. La unión del M-CSF a su receptor, c-Fms (CSF-1R o CD115), induce la dimerización del receptor seguida de la internalización y degradación del complejo. Se conoce que funcionalmente el M-CSF estimula la diferenciación de células madre hematopoyéticas a poblaciones de células macrófagas-monocitos en el cultivo. El M-CSF actúa a través del receptor 1 del CSF. Aunque el M-CSF humano muestra actividad en las células de ratón, el CSF de ratón no muestra actividad en las células humanas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P07141
Intervalo del ensayo 1,43-350 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1 pg
Intervalo de calibración De 1 pg/mL a 350 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 12977
Símbolo de gen C87615,Csfm,MCSF,op
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Revelado
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo C87615, Csfm, MCSF, op
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.