missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para M-CSF (CSF-1) humano

Código de producto. p-7231063
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15444953

Marca: Invitrogen™ EHCSF1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El ensayo ELISA para el factor estimulante de colonias de macrófagos (CSF-1) humano (M-CSF hu) cuantifica el M-CSF hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el M-CSF hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para M-CSF humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

El M-CSF (factor estimulante de colonias de macrófagos, CSF-1) es un factor de supervivencia esencial para la proliferación y el desarrollo de monocitos, macrófagos y células progenitoras de osteoclastos. El M-CSF también induce la secreción del VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular) por macrófagos, actuando como mediador en la movilización de las células progenitoras endoteliales y la neovascularización. El M-CSF está presente como varias isoformas bioactivas que difieren en potencia y estabilidad. La proteína de longitud completa se sintetiza como una proteína que atraviesa la membrana que se puede expresar en la superficie celular o escindir y modificar más en la vesícula secretora. Además, el M-CSF es un homodímero ligado a disulfuro que se procesa en una de estas dos isoformas: una glucoproteína o un proteoglicano que ha sido modificado por la adición de sulfato de condroitina a cada subunidad. La unión del M-CSF a su receptor, c-Fms (CSF-1R o CD115), induce la dimerización del receptor seguida de la internalización y degradación del complejo. Se conoce que funcionalmente el M-CSF estimula la diferenciación de células madre hematopoyéticas a poblaciones de células macrófagas-monocitos en el cultivo. El M-CSF actúa a través del receptor 1 del CSF. Aunque el M-CSF humano muestra actividad en las células de ratón, el CSF de ratón no muestra actividad en las células humanas.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P09603
Intervalo del ensayo 2,78-2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 5 pg/mL
Intervalo de calibración De 5 pg/mL a 2000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 1435
Símbolo de gen CSF-1,MCSF
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP11-195M16.2, CSF-1, MCSF
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado