Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para M-CSF (CSF-1) humano
Descripción
El ensayo ELISA para el factor estimulante de colonias de macrófagos (CSF-1) humano (M-CSF hu) cuantifica el M-CSF hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el M-CSF hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para M-CSF humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El M-CSF (factor estimulante de colonias de macrófagos, CSF-1) es un factor de supervivencia esencial para la proliferación y el desarrollo de monocitos, macrófagos y células progenitoras de osteoclastos. El M-CSF también induce la secreción del VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular) por macrófagos, actuando como mediador en la movilización de las células progenitoras endoteliales y la neovascularización. El M-CSF está presente como varias isoformas bioactivas que difieren en potencia y estabilidad. La proteína de longitud completa se sintetiza como una proteína que atraviesa la membrana que se puede expresar en la superficie celular o escindir y modificar más en la vesícula secretora. Además, el M-CSF es un homodímero ligado a disulfuro que se procesa en una de estas dos isoformas: una glucoproteína o un proteoglicano que ha sido modificado por la adición de sulfato de condroitina a cada subunidad. La unión del M-CSF a su receptor, c-Fms (CSF-1R o CD115), induce la dimerización del receptor seguida de la internalización y degradación del complejo. Se conoce que funcionalmente el M-CSF estimula la diferenciación de células madre hematopoyéticas a poblaciones de células macrófagas-monocitos en el cultivo. El M-CSF actúa a través del receptor 1 del CSF. Aunque el M-CSF humano muestra actividad en las células de ratón, el CSF de ratón no muestra actividad en las células humanas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P09603 |
| Intervalo del ensayo | De 2,78 pg/ml a 2000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 5 pg/ml |
| Intervalo de calibración | De 5 pg/ml a 2000 pg/ml |
| ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Familia de proteínas | Citocinas y receptores |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especificidad | Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. |
| Mostrar más |