Learn More
Sal sódica morada m-Cresol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023949
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489156 5 g 5 g
11499156 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18025.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62625-31-4 | C21H17NaO5S
m-Cresol purple sodium salt is used to detect changes in pH during titrations at which color changes occur at pH 7.6-9.2. Upon bromination, m-cresol purple sodium salt creates the dye bromocresol green (sc-206036) which is used as a tracking dye in DNA agarose gel electrophoresis. In addition, m-cresol purple sodium salt can be used to stain epithelial cells and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La sal sódica morada m-Cresol se usa para detectar cambios en el pH durante las valoraciones en las que se producen cambios de color a un pH de 7,6 a 9,2. Tras la brominación, la sal sódica morada m-Cresol crea el colorante verde bromocresol (sc-206036) que se utiliza como colorante de rastreo en la electroforesis en gel de agarosa de ADN. Además, la sal sódica morada m-Cresol se puede utilizar para la tinción de células epiteliales y proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62625-31-4
Fórmula molecular C21H17NaO5S
Número MDL MFCD00010177
Sinónimo m-Cresol Purple, water soluble; m-Cresolsulfonephthalein sodium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Cresol Purple sodium salt
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.42
Cantidad 5 g