Learn More
Thermo Scientific Chemicals Morado de m-Cresol, puro, grado indicador
Código de producto. 10013030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10013030 10 g Frasco de vidrio 10 g
10792461 5 g Frasco de vidrio 5 g
13418488 50 g Frasco de vidrio 50 g
3 options
Código de producto. 10013030
Marca: Thermo Scientific Chemicals 228200100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2303-01-7 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2303-01-7
Fórmula molecular C21H18O5S
Peso molecular (g/mol) 382.43
Número MDL MFCD00005871
Clave InChI OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73030
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxi-2-metilfenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Cresol Purple
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.42
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 900 min. (578nm, in buffer)
Intervalo de transición visual from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)
Color Verde
Cantidad 10 g
Forma física Polvo cristalino fino