Learn More
Ácido m-anísico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3777323 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10512171 25 g Frasco de plástico 25 g
15780809 100 g Frasco de plástico 100 g
10380544 500 g Frasco de plástico 500 g
3 options
Código de producto. 10512171
Marca: Thermo Scientific Acros 152470250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 586-38-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-38-9
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00002499
Clave InChI XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-anisic acid, m-methoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy, 3-anisic acid, meta-anisic acid, 3-methoxy-benzoic acid, unii-e2i36fh6qz, m-methylsalicylic acid, e2i36fh6qz, chembl22425
PubChem CID 11461
Nombre IUPAC ácido 3-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Anisic acid
Punto de fusión 103.0°C to 108.0°C
Color Beige amarillento a blanco
Punto de ebullición 170.0°C to 172.0°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3OC6H4CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 137
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Anisic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.