missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

M-110, MedChemExpress

Código de producto. 16458097
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16458097 5 mg 5 miligramos
16465378 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16458097

Marca: Medchem Express HY12830

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress M-110 is a highly selective, ATP-competitive inhibitor of PIM kinases with a preference for PIM-3 (IC50=47 nM). M-110 inhibits PIM-1 and PIM-2 with similar IC50s of 2.5 μM. M-110 inhibits the proliferation of prostate cancer cell lines with IC50s of 0.6 to 0.9 μM.

M-110 is a highly selective, ATP-competitive inhibitor of PIM kinases with a preference for PIM-3 (IC50=47 nM). M-110 inhibits PIM-1 and PIM-2 with similar IC50s of 2.5 μM. M-110 inhibits the proliferation of prostate cancer cell lines with IC50s of 0.6 to 0.9 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material M-110
CAS 1395048-49-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28ClN5O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (74.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N/N=C(C1=CC=C(Cl)C=C1O)\CC)C2=CC(NCCCN3CCOCC3)=NC=C2
Peso molecular (g/mol) 445.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.94
Porcentaje de pureza 95.27%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.