Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para LYVE1 humana
Código de producto. 15455063
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15455063 96 pruebas 1 set
17185499 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15455063
Marca: Invitrogen™ EHLYVE1
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para LYVE1 humano cuantifica LYVE1 hu en medios de cultivo celular, plasma o suero humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el LYVE1 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para LYVE1 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El LYVE1 ha sido identificado como el principal receptor del HA (glicosaminoglicano hialuronano de matriz extracelular) en la pared de los vasos linfáticos. La secuencia de aminoácidos deducida de LYVE1 predice un polipéptido de membrana integral de 322 residuos tipo I, 41 % similar al receptor de HA de CD44 con un dominio extracelular de 212 residuos que contiene un único módulo de enlace, el dominio de unión de HA prototípico de la superfamilia de la proteína de enlace. Al igual que el CD44, la molécula LYVE1 se une tanto al HA soluble como al inmovilizado. Sin embargo, a diferencia de la CD44, la molécula de LYVE1 se ubica con la HA en la cara luminal de la pared del vaso linfático y está completamente ausente de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, LYVE1 es el primer receptor de HA específico de la linfa que se ha caracterizado y es un marcador excepcionalmente poderoso para los propios vasos linfáticos. LYVE1 es una glicoproteína de membrana integral de tipo I. LYVE-1 se expresa principalmente en el endotelio de los vasos linfáticos y es probable que participe en la regulación del tráfico de leucocitos y células tumorales a los ganglios linfáticos. La vasculatura linfática forma un segundo sistema circulatorio que drena el líquido extracelular de los tejidos y proporciona un entorno exclusivo en el que las células inmunitarias pueden encontrar y responder al antígeno extraño. Se han identificado varias moléculas como marcadores del endotelio linfático que incluyen LYVE1, PALE, VEGFR3 y podoplanina. Las enfermedades asociadas con la disfunción de la LYVE1 incluyen el síndrome de insensibilidad a los andrógenos completo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9Y5Y7
Intervalo del ensayo 8,19-2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 8 pg
Intervalo de calibración De 8 pg/mL a 2000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Estructura celular y proteínas de orgánulos
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 10894
Símbolo de gen CRSBP-1,HAR,LYVE-1,XLKD1
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Ciclo y proliferación celular
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo UNQ230/PRO263, CRSBP-1, HAR, LYVE-1, XLKD1
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min