Learn More
Invitrogen™ LyticBLAzer™-FRET B/G Homogeneous Kit
Código de producto. 10378572
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 mL
3,75 L
Tamaño de la unidad:
150 ml
cada uno
10378572 3,75 L cada uno
11514936 150 mL 150 ml
2 options
Código de producto. 10378572
Marca: Invitrogen™ K1149
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los kits de sustrato LyticBLAzer™ -FRET B/G proporcionan un método ratiométrico de punto final para analizar la actividad de las betalactamasas en lisados celulares.
El reactivo LyticBLAzer™ -FRET B/G combina componentes para lisis y detección en una única adición de reactivo, lo que da lugar a ensayo muy sencillo. Utilice LyticBLazer™ en instrumentos de lectura superior e inferior. Los kits de sustrato LyticBLAzer™ están disponibles en formatos homogéneos y no homogéneos (Figura 1), cada uno optimizado para una condición de ensayo diferente.
Ventajas del kit de sustrato LyticBLAzer™ FRET B/G:
• La lectura ratiométrica del indicador azul:verde reduce las respuestas positivas falsas al minimizar el ruido experimental
• Los componentes de lisis y detección integrados permiten su uso con instrumentos de fluorescencia de lectura superior o inferior
• El análisis de punto final y fluorescencia estable permiten tiempos de lectura más largos
Kit de sustrato LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL:
El kit de sustrato LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL proporciona un método no ratiométrico de punto final para analizar la actividad de las betalactamasas en lisados celulares. El reactivo LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL combina componentes para lisis y detección en una única adición de reactivo, lo que da lugar a ensayo muy sencillo. Utilice LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL en instrumentos de lectura superior e inferior. Los kits de sustrato LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL están disponibles en formatos homogéneos y no homogéneos (Figura 1), cada uno optimizado para una condición de ensayo diferente.
Ventajas del kit de sustrato LyticBLAzer™ - BODIPY™ FL:
• La excitación del fluoróforo BODIPY™ evita las interferencias de fluorescencia causadas por contaminantes de la muestra como polvo, pelusa, etc.
• Las longitudes de onda de excitación y de emisión estándar son universalmente adaptables a todos los instrumentos de fluorescencia.
• Los componentes de lisis y detección integrados permiten su uso con instrumentos de fluorescencia de lectura superior o inferior.
• El análisis de punto final y fluorescencia estable permiten tiempos de lectura más largos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Fluorímetro, lector de microplacas
Línea de productos LyticBLAzer
Contenido y almacenamiento Kits homogéneosLyticBLAzer™: Los kits de carga homogéneos LyticBLAzer™-FRET B/G incluyen sustrato LyticBLAzer™_h-FRET B/G, DMSO (para la solución A) y tampón de lisis homogéneo. El sustrato LyticBLAzer™_h-FRET B/G (suministrado liofilizado) debe almacenarse a -20 °C y protegerse de la luz. El sustrato LyticBLAzer™_h-FRET B/G también debe desecarse. El DMSO (para la solución A) y el tampón de lisis homogéneo deben almacenarse a una temperatura de entre 22 °C y 25 ° C, protegidos de la luz directa.
El kit de 150 ml es suficiente para 3750 ensayos de pocillos de protocolo estándar de 40 µl; el kit de 3,75 l es suficiente para 93 750 ensayos de pocillos de protocolo estándar de 40 µl. Las cantidades a granel de kits de carga están disponibles bajo pedido.
Kits estándar LyticBLAzer™: Los kits de carga LyticBLAzer™-FRET B/G incluyen sustrato LyticBLAzer™-FRET B/G, DMSO (para la solución A) y tampón de lisis. El sustrato LyticBLAzer™-FRET B/G se suministra liofilizado y debe almacenarse a -20 °C, desecarse y protegerse de la luz. El DMSO (para la solución A) y el tampón de lisis deben almacenarse a una temperatura de entre 22 °C y 25 ° C, protegidos de la luz directa.
El kit de 150 ml es suficiente para 3750 ensayos de pocillos de protocolo estándar de 40 µl; el kit de 3,75 l es suficiente para 93 750 ensayos de pocillos de protocolo estándar de 40 µl. Las cantidades a granel de kits de carga están disponibles bajo pedido.
Sustrato LyticBLAzer™_h-BODIPY™ FL, DMSO (para la solución A) y tampón de lisis homogéneo. El sustrato LyticBLAzer™_h-BODIPY™ FL (suministrado liofilizado) debe almacenarse a -20 °C y protegerse de la luz. El sustrato LyticBLAzer™_h-BODIPY™ FL también debe
desecarse. El DMSO (para la solución A) y el tampón de lisis homogéneo deben almacenarse a una temperatura de entre 22 °C y 25 °C, protegidos de la luz directa.
Los kits de carga LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL incluyen sustrato LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL, DMSO (para la solución A) y tampón de lisis. El sustrato LyticBLAzer™-BODIPY™ FL se suministra liofilizado y debe almacenarse a -20 °C, desecarse y protegerse de la luz. El DMSO (para la solución A) y el tampón de lisis deben almacenarse (a una temperatura de entre 22 °C y 25 °C, protegidos de la luz directa).
Método de detección Fluorescente
Tipo de producto Kits para el análisis de la actividad de las betalactamasas
Cantidad 3,75 L
Sustrato LyticBLAzer™-FRET B/G