missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Lysozyme VHH Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody (SAA1157)

Código de producto. 30132238
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30132238 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30132238 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA554628

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Compatible with Direct ELISA.

This gene encodes human lysozyme, whose natural substrate is the bacterial cell wall peptidoglycan (cleaving the beta[1-4]glycosidic linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine). Lysozyme is one of the anti-microbial agents found in human milk, and is also present in spleen, lung, kidney, white blood cells, plasma, saliva, and tears. Missense mutations in LYZ have been identified in heritable renal amyloidosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lysozyme VHH Humanized
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon SAA1157
Concentración 2.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica LYZ
N.º de referencia del gen P61626
Alias de gen 1,4-beta-N-acetylmuramidase C; 1700038F02Rik; 4-beta-N-acetylmuramidase C; AI326280; Allergen Gal d IV; bA534G20.1; c-type lysozyme; dystrophin; egg white lysozyme; Gal d 4; KAAG648; LYC2; Lys; Lysm; lysozyme; lysozyme (renal amyloidosis); lysozyme 1; lysozyme 2; lysozyme C; Lysozyme C type M; lysozyme C type P; Lysozyme C, spleen isozyme; lysozyme C-1; Lysozyme C-2; lysozyme C-3; lysozyme d1; lysozyme F1; lysozyme like 1; lysozyme-like 1; lysozyme-like protein 1; lysozyme-like protein 2; Lysz; LYZ; Lyz1; Lyz2; LYZC; LYZD1; LYZF1; LYZL1; Lyzs; Lzm; Lzm-s1; Lzp; Lzp-s; P lysozyme structural; PRO1278; renal amyloidosis; RGD1559869; unnamed protein product; UNQ648/PRO1278
Símbolos de los genes LYZ
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Human LYZ.
Método de purificación Metal-chelate chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4069
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype VHH-hFc
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.