missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysozyme Antibody (LYZ/3944) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30172063
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30172063 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30172063 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP314115JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lysozyme Monoclonal antibody specifically detects Lysozyme in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lysozyme
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon LYZ/3944
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.2.1.17, lysozyme, lysozyme (renal amyloidosis)1,4-beta-N-acetylmuramidase C, lysozyme C, LZM, renal amyloidosis
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Lysozyme protein (around aa 18-147) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P61626)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4069
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.