Learn More
Macherey-Nagel™ Tampón de lisis VL
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 50-01-1, 7732-18-5 |
| % mín. CAS | 0.5 |
| % máx. CAS | < 66% |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Purification of DNA |
| Para utilizar con (equipo) | Compatible kits (NucleoSnap DNA Plasma, NucleoSpin Virus) |
| pH | 4.5 to 5.2 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 200 mL |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Buffer VL
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.