Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Plasmid DNA Kit
Código de producto. 13595220 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
90 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
90 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13595220 25 mL 25 ml
13515230 90 mL 90 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13595220 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R2591
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Generar lisado de muestra para aislar el ADN plasmídico. El tampón de lisis Thermo Scientific™ MagJET™ es un componente de los kits de ADN plasmídico MagJET™ (K2791⁄2792) y se puede adquirir por separado cuando se necesita una solución adicional. Se suministra en frascos de 25 ml.
El kit de ADN plasmídico Thermo Scientific™ MagJET™ está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ADN plasmídico a partir de cultivos mantenidos durante la noche de E. coli. El kit utiliza tecnología de partículas magnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ADN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de lisis
Línea de productos MagJET
Cantidad 25 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Lysis Buffer for MagJET Plasmid DNA Kit
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium lauryl sulfate