Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Plant RNA Kit
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El juego Thermo Scientific™ MagJET™ Plant RNA Kit está diseñado para la purificación rápida y eficaz del ARN total de una gran variedad de especies de plantas y tejidos sin extracción de fenol/cloroformo. El kit utiliza tecnología de partículas magnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ARN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 6X |
| Buffer | Tampón de lisis |
| Para utilizar con (equipo) | Kit de ADNg de plantas MagJET |
| Línea de productos | MagJET |
| Cantidad | 72 mL |