Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Plant RNA Kit
Código de producto. 13525220 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
72 mL
140 mL
Tamaño de la unidad:
140 ml
72 ml
13525220 72 mL 72 ml
13535220 140 mL 140 ml
2 options
Código de producto. 13525220
Marca: Thermo Scientific™ R2541
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Generar lisado de muestra para aislar el ARN vegetal total. El tampón de lisado Thermo Scientific™ MagJET™ es un componente de los kits de ARN vegetal MagJET™ (K2771⁄2772) y se puede adquirir por separado cuando se necesita una solución adicional. Se suministra en frascos de 72 ml.
El juego Thermo Scientific™ MagJET™ Plant RNA Kit está diseñado para la purificación rápida y eficaz del ARN total de una gran variedad de especies de plantas y tejidos sin extracción de fenol/cloroformo. El kit utiliza tecnología de partículas magnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ARN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 6X
Buffer Tampón de lisis
Para utilizar con (equipo) Kit de ADNg de plantas MagJET
Línea de productos MagJET
Cantidad 72 mL