Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysing Matrix E, 4.5 mL Tubes
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
Los tubos de la matriz de lisado E contienen esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm y gránulos de vidrio de 4 mm. Se utilizan con instrumentos FastPrep o cualquier batidor para lisar y moler muestras ambientales para la extracción de ácidos nucleicos. La matriz de lisafo E también es eficaz en la lisis de muestras mixtas, como tejido con infección microbiana para la extracción de ARN de tumores y otros tejidos difíciles.
- Tamaño del tubo: 4,5 mL
- Tipos de muestras: Tierra, heces, sedimentos, aguas residuales, lodos, compost, rizosfera
- Composición de la matriz: Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm y dos gránulos de vidrio de 4 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm, gránulos de vidrio de 4 mm |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Tipo de muestra | Suelo, Medioambiente, Deposiciones |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
| Matriz | Matriz de lisado E |
| Cantidad | 10 tubos de 4,5 mL |
| ARNasa | Sin ARNasa |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.