Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado C, tubo de 50 ml
Código de producto. 11411565 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 50 ml
50 × 50 ml
100 × 50 ml
500 × 50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
11411565 10 × 50 ml paquete de 10
11421565 50 × 50 ml paquete de 50
15772462 100 × 50 ml paquete de 100
15782462 500 × 50 ml paquete de 500
4 options
Código de producto. 11411565
Marca: MP Biomedicals™ 116952010
El tubo de 50 ml de matriz de lisado C es para el aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
El tubo de 50 ml de la matriz de lisado C BigPrep contiene esferas de sílice de 1 mm que son químicamente inertes y no unen ácidos nucleicos. Se puede utilizar en instrumentos FastPrep o cualquier batidor de gránulos.
  • Se utiliza principalmente para la lisis de levaduras y hongos, y también se puede utilizar para levaduras, hongos, mohos, esporas y algas filamentosas
  • Tipos de muestra: Levaduras, hongos, mohos, esporas, algas filamentosas
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Esferas de sílice de 1 mm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de muestra Levadura, Hongos, Esporas, Algas
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz Matriz de lisado C
Cantidad 10 × 50 ml
ARNasa Sin ARNasa
Volumen de muestra Hasta 7 g por preparación
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.