Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysing Matrix C, 4.5 mL Tubes
Código de producto. 11421575 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos de 4,5 mL
25 tubos de 4,5 mL
50 tubos de 4,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 11421575
Marca: MP Biomedicals™ 116972025
La matriz de lisado C TallPrep™ contiene esferas de sílice de 1 mm para la lisis de levaduras y hongos, así como mohos, esporas y algas filamentosas.
La matriz de lisado C contiene esferas de sílice de 1 mm y se puede utilizar con instrumentos FastPrep o un batidor de gránulos similar.
  • Tamaño del tubo: 4,5 mL
  • Tipo de muestra: Levaduras, hongos, mohos, esporas y algas filamentosas
  • Tipo de gránulo: Esferas de sílice de 1 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Esferas de sílice
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de muestra Levadura, Hongos, Algas
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz Matriz de lisado C
Cantidad 25 tubos de 4,5 mL
ARNasa Sin ARNasa
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.