Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysing Matrix B, 50 mL Tubes
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 tubos de 50 mL
100 tubos de 50 mL
2 tubos de 50 mL
50 tubos de 50 mL
missing translation for 'unitSize'
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 2
paquete de 50
Description
Los tubos de la matriz de lisado B contienen esferas de sílice de 0,1 mm y se utilizan con instrumentos FastPrep o con batidores de gránulos para lisar bacterias, tejidos fúngicos y esporas.
- Tamaño del tubo: 50 mL
- Tipos de muestras: Bacterias grampositivas y gramnegativas, tejidos fúngicos, esporas
- Material de gránulos: Esferas de sílice de 0,1 mm
Specifications
Specifications
| Tipo de esfera | Esferas de sílice |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Tipo de muestra | Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
| Matriz | Matriz de lisis B |
| Cantidad | 100 tubos de 50 mL |
| ARNasa | Sin ARNasa |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction