Descripción
Los tubos de la matriz de lisado B contienen esferas de sílice de 0,1 mm y se utilizan con instrumentos FastPrep o con batidores de gránulos para lisar bacterias, tejidos fúngicos y esporas.
- Tamaño del tubo: 50 mL
- Tipos de muestras: Bacterias grampositivas y gramnegativas, tejidos fúngicos, esporas
- Material de gránulos: Esferas de sílice de 0,1 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Esferas de sílice |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Tipo de muestra | Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
| Matriz | Matriz de lisis B |
| Cantidad | 50 tubos de 50 mL |
| ARNasa | Sin ARNasa |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.