Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysing Matrix B, 50 mL Tubes
Código de producto. 11490496 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 tubos de 50 mL
100 tubos de 50 mL
2 tubos de 50 mL
50 tubos de 50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 2
paquete de 50
Código de producto. 11490496
Marca: MP Biomedicals™ 116951010
La matriz de lisado B BigPrep™ contiene esferas de sílice de 0,1 mm para lisar bacterias y esporas.
Los tubos de la matriz de lisado B contienen esferas de sílice de 0,1 mm y se utilizan con instrumentos FastPrep o con batidores de gránulos para lisar bacterias, tejidos fúngicos y esporas.
  • Tamaño del tubo: 50 mL
  • Tipos de muestras: Bacterias grampositivas y gramnegativas, tejidos fúngicos, esporas
  • Material de gránulos: Esferas de sílice de 0,1 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Esferas de sílice
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de muestra Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz Matriz de lisis B
Cantidad 10 tubos de 50 mL
ARNasa Sin ARNasa
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.