Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado A, a granel
Código de producto. 10150405 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 g
500 g
Tamaño de la unidad:
200 g
500 g
10150405 500 g 500 g
15762282 200 g 200 g
2 options
Código de producto. 10150405
Marca: MP Biomedicals™ 116540427
La matriz de lisado A, a granel, contiene copos angulares y afilados para moler una amplia gama de tipos de muestras para el aislamiento de ADN.
La matriz de lisado A, a granel, contiene una matriz de granate hecha de escamas angulosas y afiladas que son químicamente inertes y no se unen al ácido nucleico. La matriz de granate es un componente de los tubos de la matriz de lisado A. Para su uso en instrumentos FastPrep o cualquier batidor de gránulos.
  • Se utiliza para lisar, moler u homogeneizar muestras duras y resistentes
  • Resulta en una mayor eficacia de lisado para muestras duras debido a superficies afiladas, angulares e irregulares
  • La matriz de granate se puede utilizar muy eficazmente para el aislamiento de ADN, pero es muy agresiva y debe usarse con precaución para aplicaciones de aislamiento de ARN y proteínas
  • Tipos de muestra: Tejidos animales y vegetales, insectos, nematodos y lisis de bacterias, levaduras, hongos y algas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Copos de granate
Tipo de muestra Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacteria, Levadura, Hongos, Algas
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz Matriz de lisado A (granate)
Tipo de empaquetado A granel
Tipo de producto Matriz de lisis A (granate)
Cantidad 500 g
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.