Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysing Matrix A, 50 mL Tubes
Código de producto. p-6814363 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 tubos de 50 mL
2 tubos de 50 mL
50 tubos de 50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 50
15752462 2 tubos de 50 mL paquete de 2
11480506 10 tubos de 50 mL paquete de 10
12751461 50 tubos de 50 mL paquete de 50
3 options
Código de producto. 15752462
Marca: MP Biomedicals™ 116950002
La matriz de lisado A BigPrep™ contiene matriz de granate y esferas cerámicas para molienda o lisación de tejidos animales y vegetales, insectos, bacterias, levaduras, hongos y algas.
Los tubos de la matriz de lisado A contienen matriz de granate y esferas de cerámica de 0,64 cm (1/4 pulg) para molienda y lisado una amplia gama de tipos de muestras. La matriz de molienda es químicamente inerte y no unirá ácidos nucleicos. Para su uso en instrumentos FastPrep o cualquier batidor de gránulos.
  • Tamaño del tubo: 50 mL
  • Tipos de muestras: Tejidos animales, vegetales, insectos, nematodos, bacterias, levadura, hongos, algas
  • Material de gránulo: Copos de granate y cincuenta esferas de cerámica de 6,35 mm de diámetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Esferas de cerámica y copos de granate
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de muestra Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacteria, Levadura, Hongos, Algas
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz Matriz de lisis A
Cantidad 2 tubos de 50 mL
ARNasa Sin ARNasa
Volumen de muestra Hasta 7 g por preparación
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.