missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C Antibody [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30163122
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30163122 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30163122 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP149600JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C Polyclonal antibody specifically detects Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C in Human,Mouse samples. It is validated for ChIP assay,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Simple Western,ChIP assay (ChIP),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C
Aplicaciones ChIP Assay, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Simple Western, ChIP Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, GASC-1 protein, GASC1JmjC domain-containing histone demethylation protein 3C, Gene amplified in squamous cell carcinoma 1 protein, JHDM3C, JMJD2CbA146B14.1, jumonji domain containing 2C, Jumonji domain-containing protein 2C, KIAA0780FLJ25949, lysine (K)-specific demethylase 4C, lysine-specific demethylase 4C
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A partial recombinant protein made to an internal region of the human JMJD2C protein (within residues 450-600). [Swiss-Prot Q9H3R0]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23081
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.