missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LYRM2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 590.10€
Especificaciones
| Antígeno | LYRM2 |
|---|---|
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18148888
|
Novus Biologicals
NBP2-38033 |
0.1 mL |
624.00€ 590.10€ / 0.10 ml Ahorro 33.90€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18633946
|
Novus Biologicals
NBP2-38033-25ul |
25 μL |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
LYRM2 Polyclonal specifically detects LYRM2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| LYRM2 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9NU23 | |
| 57226 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: FIRRQQILLLYRRILQTIWQVPNDSDCKYLKDWAREEFRRNKTATEEDTI | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| DJ122O8.2, FLJ18193, FLJ18317, FLJ21130, LYR motif containing 2, LYR motif-containing protein 2, MGC104253 | |
| LYRM2 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto