missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LYPLA1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JE47-60)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17165523
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17165523 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17165523

Marca: Invitrogen™ MA534855

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive Control: Mouse stomach tissue, F9, rat kidney tissue, human prostate cancer tissue, human placenta tissue, mouse small intestine tissue.

Lysophospholipases are enzymes that act on biological membranes to regulate the multifunctional lysophospholipids. The protein encoded by this gene hydrolyzes lysophosphatidylcholine in both monomeric and micellar forms. The use of alternate polyadenylation sites has been found for this gene. There are alternatively spliced transcript variants described for this gene but the full length nature is not known yet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LYPLA1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon JE47-60
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica LYPLA1
N.º de referencia del gen O75608
Alias de gen 25KDL; Acyl-protein thioesterase 1; APT1; APT-1; CaIPLA2; calcium-independent phospholipase A2; calcium-independent phospholipase A2 isoform 1; calcium-independent phospholipase A2 isoform 2; hAPT1; hypothetical protein LOC550279; LPL1; LPL-I; Lypla1; lysophopholipase 1; lysophospholipase 1; Lysophospholipase I; lysophospholipid-specific lysophospholipase; LYSOPLA; lysoPLA I; phospholipase 1a; Pla1a; zgc:110260
Símbolos de los genes LYPLA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within Human Lysophospholipase 1 aa 1-160.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10434
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.