Learn More
Labconco™ Cierre para matraces Lyph-Lock™
Código de producto. p-7111367 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml, 50 ml
100 ml, 250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15133055
Marca: Labconco™ 7559000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Matraces de tres piezas para muestras de liofilización. Proporciona una junta de vacío alto para una liofilización eficaz.
Seleccione sus matraces Lyph-Lock en función de sus tamaños de muestras. Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima y se garantice una liofilización eficiente.
  • La junta de caucho de silicona flexible sujeta las partes superiores e inferiores y las mantiene fijas de forma segura durante la congelación previa y la liofilización
  • Un matraz Lyph-Lock completo incluye una parte superior e inferior de vidrio y una junta de anillo de caucho
  • Las partes superiores e inferiores son de vidrio de borosilicato de alta resistencia
  • La junta es de caucho de silicona flexible y no contaminante
  • Las partes superiores, inferiores y las juntas están disponibles por separado como componentes de repuesto
  • Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización (se venden por separado)
  • La temperatura máxima del vidrio de borosilicato es de 490 ° C y la temperatura máxima de la silicona es de 450 ° C
  • El fondo plano reduce los derrames y proporciona mejor equilibrio
  • Compatible con todas las marcas principales de liofilizadores de laboratorio
  • El matraz completo se puede esterilizar en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml, 50 ml
Material Caucho de silicona
Para utilizar con (equipo) Matraces Lyph-Lock de 25 y 50 ml