Description
The LYPD1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human LYPD1. This antibody recognizes mouse, rat antigen. The LYPD1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
| Antígeno | LYPD1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 150 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | FLJ41033; LYPDC1; MGC29643; PHTS |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 20 μL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?