Learn More
LYPD1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Code produit. 30235427 Tous les produits Proteintech Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
150 μL
20 μL
missing translation for 'unitSize'
150 microlitros
20 microlitros
Code produit. Cantidad unitSize
30235427 150 μL 150 microlitros
30235463 20 μL 20 microlitros
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30235427
missing translation for 'mfr': Proteintech 114151AP150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
The LYPD1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human LYPD1. This antibody recognizes mouse, rat antigen. The LYPD1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spécification
Antígeno LYPD1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 150 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes FLJ41033; LYPDC1; MGC29643; PHTS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116372
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 15 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit