Learn More
BUCHI Liofilizador con control Lyovapor™ L-200 Pro con 6 estantes térmicos, parte superior del colector 12
Código de producto. 17294844 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Bomba de vacío:
Edwards nXDS6iC
No incluida
Pfeiffer Duo 6
Tipos de sensores:
Ninguno
máx.
Software Included:
No
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Bomba de vacío Tipos de sensores Software Included unitSize
17294844 Edwards nXDS6iC máx. No cada uno
17254854 Edwards nXDS6iC máx. cada uno
17234844 Edwards nXDS6iC Ninguno cada uno
17274834 Edwards nXDS6iC Ninguno No cada uno
17234854 Pfeiffer Duo 6 máx. cada uno
17274844 Pfeiffer Duo 6 máx. No cada uno
17214844 Pfeiffer Duo 6 Ninguno cada uno
17254834 Pfeiffer Duo 6 Ninguno No cada uno
17214854 No incluida máx. cada uno
17254844 No incluida máx. No cada uno
17294834 No incluida Ninguno cada uno
17234834 No incluida Ninguno No cada uno
12 options
Código de producto. 17294844
Marca: BUCHI 11L200PH2622103001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El compacto Lyovapor™ L-200 combina una liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización. Infinite-Control™ garantiza la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la interrupción, si es necesario, desde cualquier lugar y en cualquier momento.
  • Liofilización de alta calidad (55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización
  • La interfaz intuitiva permite ver todos los parámetros de proceso en solo un vistazo
  • Una cámara de secado modular es adaptable a las necesidades de aplicación
  • Fácil acceso a válvulas de conexión, sensores y bombas de vacío
Características
  • La diferencia de temperatura se puede utilizar con sensores de temperatura del producto opcionales para la determinación de puntos finales
  • El estado de protección de la muestra reduce la presión y detiene el calentamiento si la temperatura de la muestra supera los parámetros establecidos
  • Cámaras de secado flexibles con distancias de estantes ajustables
  • Se puede añadir una interfaz adicional y colocarla fuera de la campana extractora para controlar el proceso en el exterior
  • Hay disponibles servicios completos para soporte de aplicaciones, formación, mantenimiento preventivo y documentación de IQ/OQ
Infinite Control™
  • Funcionamiento y manejo de métodos sencillos
  • Registro de datos e informes personalizados
  • Diagrama y esquema del proceso en tiempo real
  • Guarde muestras valiosas con el estado de protección de la muestra
  • Acceda a los parámetros del proceso en cualquier dispositivo con cómodas notificaciones push
Especificaciones
Tipo Freeze Dryer
Capacidad (métrico) 6 kg
N.º de estantes 6
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +30 °C
Refrigerante Sin CFC R507
Modelo Lyovapor™ L-200 Control Pro
Material Acero inoxidable
Drying Chamber 6 estantes calefatables, parte superior del colector 12
Interfaz Infinite-Control™
Tipos de sensores máx.
Software Included No
Bomba de vacío Edwards nXDS6iC
Para utilizar con (aplicación) Liofilización, sublimación
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 58,5 x 46 x 51 cm
Clasificación IP IP 20
Amperaje 10 A (Orejeta)
tipo de tapón All except North America
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Vataje 1,8 kW (máx.)
Peso (métrico) 75 kg