Learn More
BUCHI Liofilizador de control Lyovapor™ L-200 Pro con 4 estantes calentables, colector Top 12: carro móvil
Código de producto. 17244774 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Bomba de vacío:
Edwards nXDS6iC
No incluida
Pfeiffer Duo 6
Tipos de sensores:
Ninguno
máx.
Software Included:
No
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Bomba de vacío Tipos de sensores Software Included unitSize
17244774 No incluida máx. No cada uno
17244784 Edwards nXDS6iC máx. cada uno
17284774 Edwards nXDS6iC máx. No cada uno
17224774 Edwards nXDS6iC Ninguno cada uno
17264764 Edwards nXDS6iC Ninguno No cada uno
17224784 Pfeiffer Duo 6 máx. cada uno
17264774 Pfeiffer Duo 6 máx. No cada uno
17204774 Pfeiffer Duo 6 Ninguno cada uno
17244764 Pfeiffer Duo 6 Ninguno No cada uno
17204784 No incluida máx. cada uno
17284764 No incluida Ninguno cada uno
17224764 No incluida Ninguno No cada uno
12 options
Código de producto. 17244774
Marca: BUCHI 11L200PH2422100101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El compacto Lyovapor™ L-200 combina una liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización. Infinite-Control™ garantiza la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la interrupción, si es necesario, desde cualquier lugar y en cualquier momento.
  • Liofilización de alta calidad (55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización
  • La interfaz intuitiva permite ver todos los parámetros de proceso en solo un vistazo
  • Una cámara de secado modular es adaptable a las necesidades de aplicación
  • Fácil acceso a válvulas de conexión, sensores y bombas de vacío
  • El carro móvil permite una colocación cómoda junto a la mesa de laboratorio
Características
  • La diferencia de temperatura se puede utilizar con sensores de temperatura del producto opcionales para la determinación de puntos finales
  • El estado de protección de la muestra reduce la presión y detiene el calentamiento si la temperatura de la muestra supera los parámetros establecidos
  • Cámaras de secado flexibles con distancias de estantes ajustables
  • Se puede añadir una interfaz adicional y colocarla fuera de la campana extractora para controlar el proceso en el exterior
  • Hay disponibles servicios completos para soporte de aplicaciones, formación, mantenimiento preventivo y documentación de IQ/OQ
Infinite Control™
  • Funcionamiento y manejo de métodos sencillos
  • Registro de datos e informes personalizados
  • Diagrama y esquema del proceso en tiempo real
  • Guarde muestras valiosas con el estado de protección de la muestra
  • Acceda a los parámetros del proceso en cualquier dispositivo con cómodas notificaciones push
Especificaciones
Tipo Freeze Dryer
Capacidad (métrico) 6 kg
N.º de estantes 4
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +30 °C
Refrigerante Sin CFC R507
Modelo Lyovapor™ L-200 Control Pro
Material Acero inoxidable
Drying Chamber 4 estantes calefatables, parte superior del colector 12
Interfaz Infinite-Control™
Tipos de sensores máx.
Software Included No
Bomba de vacío No incluida
Para utilizar con (aplicación) Liofilización, sublimación
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 58,5 x 46 x 51 cm
Clasificación IP IP 20
Amperaje 10 A (Orejeta)
tipo de tapón All except North America
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Vataje 1,8 kW (máx.)
Peso (métrico) 75 kg