Descripción
- Liofilización de alta calidad (55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización
- La interfaz intuitiva permite ver todos los parámetros de proceso en solo un vistazo
- Una cámara de secado modular es adaptable a las necesidades de aplicación
- Fácil acceso a válvulas de conexión, sensores y bombas de vacío
Características
- La diferencia de temperatura se puede utilizar con sensores de temperatura del producto opcionales para la determinación de puntos finales
- El estado de protección de la muestra reduce la presión y detiene el calentamiento si la temperatura de la muestra supera los parámetros establecidos
- Cámaras de secado flexibles con distancias de estantes ajustables
- Se puede añadir una interfaz adicional y colocarla fuera de la campana extractora para controlar el proceso en el exterior
- Hay disponibles servicios completos para soporte de aplicaciones, formación, mantenimiento preventivo y documentación de IQ/OQ
Infinite Control™
- Funcionamiento y manejo de métodos sencillos
- Registro de datos e informes personalizados
- Diagrama y esquema del proceso en tiempo real
- Guarde muestras valiosas con el estado de protección de la muestra
- Acceda a los parámetros del proceso en cualquier dispositivo con cómodas notificaciones push
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Freeze Dryer |
| Capacidad (métrico) | 6 kg |
| N.º de estantes | 4 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -55 °C a +30 °C |
| Refrigerante | Sin CFC R507 |
| Modelo | Lyovapor™ L-200 Control Pro |
| Material | Acero inoxidable |
| Drying Chamber | 4 Estantes de calefactables |
| Interfaz | Infinite-Control™ |
| Tipos de sensores | Ninguno |
| Mostrar más |