Descripción
- Lyovapor™ L-200 compacto
- Ofrece liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización.
- Infinite-Control™ incluye la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la interrupción, si es necesario, desde cualquier lugar en cualquier momento.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Freeze Dryer |
| Capacidad (métrico) | 6 kg |
| N.º de estantes | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -55 °C a +30 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| Software Included | No |
| Bomba de vacío | Edwards nXDS6iC |
| Incluye | Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra, carrito |
| Altura (imperial) | 20,0787 in |
| Longitud (imperial) | 23,1496 in |
| Mostrar más |