Learn More
BUCHI Gradilla de colector Lyovapor L-200 24
Código de producto. 17204714 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra, carrito
Bomba de vacío:
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer Duo 6
Sin bomba de vacío
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Bomba de vacío unitSize
17204714 Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra Edwards nXDS6iC cada uno
17214714 Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra, carrito Edwards nXDS6iC cada uno
17264704 Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra Sin bomba de vacío cada uno
17274704 Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra, carrito Sin bomba de vacío cada uno
17284704 Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra Pfeiffer Duo 6 cada uno
5 options
Código de producto. 17204714
Marca: BUCHI 11L200IN0202003001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización. Infinite-Control™ incluye la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la interrupción, si es necesario, desde cualquier lugar en cualquier momento.
  • Lyovapor™ L-200 compacto
  • Ofrece liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización.
  • Infinite-Control™ incluye la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la interrupción, si es necesario, desde cualquier lugar en cualquier momento.
Especificaciones
Tipo Freeze Dryer
Capacidad (métrico) 6 kg
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +30 °C
Material Acero inoxidable
Software Included No
Bomba de vacío Edwards nXDS6iC
Incluye Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra
Altura (imperial) 20,0787 in
Longitud (imperial) 23,1496 in
tipo de tapón All except North America
Tensión 220/240 V