Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Código de producto. 17254734 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Bomba de vacío, colector de cámara de secado
Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado
Colector de cámara de secado
N.º de estantes:
4
6
Bomba de vacío:
Edwards nXDS6iC
No disponible
Pfeiffer Duo 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye N.º de estantes Bomba de vacío unitSize
17254734 Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado 6 Edwards nXDS6iC cada uno
17284714 Colector de cámara de secado 4 No disponible cada uno
17204734 Colector de cámara de secado 6 No disponible cada uno
17234724 Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado 4 Edwards nXDS6iC cada uno
17224724 Bomba de vacío, colector de cámara de secado 4 Edwards nXDS6iC cada uno
17244734 Bomba de vacío, colector de cámara de secado 6 Edwards nXDS6iC cada uno
17214724 Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado 4 Pfeiffer Duo 6 cada uno
17234734 Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado 6 Pfeiffer Duo 6 cada uno
17204724 Bomba de vacío, colector de cámara de secado 4 Pfeiffer Duo 6 cada uno
17224734 Bomba de vacío, colector de cámara de secado 6 Pfeiffer Duo 6 cada uno
10 options
Código de producto. 17254734
Marca: BUCHI 11L200IN1622003101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Liofilizador con Infinite-Control™
  • Liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg)
  • Alto nivel de automatización
  • Infinite Control™ incluye:
    • Creación sencilla de métodos
    • Método en ejecución
    • Adquisición de datos
    • Registro de gráficos en tiempo real e interrupción si es necesario
Especificaciones
Tipo Freeze Dryer
Capacidad (métrico) 6 kg
Capacidad (imperial) 13,2 lb
N.º de estantes 6
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +30 °C
Material Acero inoxidable
Bomba de vacío Edwards nXDS6iC
Incluye Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado
Altura (imperial) 20,1 in
Longitud (imperial) 23,15 in
tipo de tapón All except North America
Tensión 240 V