Descripción
- Liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg)
- Alto nivel de automatización
- Infinite Control™ incluye:
- Creación sencilla de métodos
- Método en ejecución
- Adquisición de datos
- Registro de gráficos en tiempo real e interrupción si es necesario
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Freeze Dryer |
| Capacidad (métrico) | 6 kg |
| Capacidad (imperial) | 13,2 lb |
| N.º de estantes | 6 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -55 °C a +30 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| Bomba de vacío | Pfeiffer Duo 6 |
| Incluye | Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado |
| Altura (imperial) | 20,1 in |
| Longitud (imperial) | 23,15 in |
| Mostrar más |