Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Incluye:
Bomba de vacío, colector de cámara de secado
Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado
Colector de cámara de secado
N.º de estantes:
4
6
Bomba de vacío:
Edwards nXDS6iC
No disponible
Pfeiffer Duo 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg)
- Alto nivel de automatización
- Infinite Control™ incluye:
- Creación sencilla de métodos
- Método en ejecución
- Adquisición de datos
- Registro de gráficos en tiempo real e interrupción si es necesario
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Freeze Dryer |
| Capacidad (métrico) | 6 kg |
| Capacidad (imperial) | 13,2 lb |
| N.º de estantes | 4 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -55 °C a +30 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| Bomba de vacío | Edwards nXDS6iC |
| Incluye | Bomba de vacío, colector de cámara de secado |
| Altura (imperial) | 20,1 in |
| Longitud (imperial) | 23,15 in |
| Mostrar más |