missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para linfotactina humana

Código de producto. 17804230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
17804230 10 × 96 pruebas paquete de 10
15495173 96 pruebas 1 set
17105609 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17804230

Marca: Invitrogen™ EHXCL1X10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

El ensayo ELISA para linfotactina XCL1 humana cuantifica la linfotactina hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente la linfotactina hu tanto natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para linfotactina humana está diseñado para medir la cantidad de objetivo que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

La linfotactina, también conocida como XCL1, es un miembro de la familia de la quimioquina C que actúa de manera única como quimioatrayente para los linfocitos, pero no los monocitos ni los neutrófilos, lo que sugiere un papel regulador importante en la inflamación y el tráfico de linfocitos. La linfotactina, que se muestra a través del receptor XC de quimioquina 1 (XCR1), se detecta al nivel más alto en el bazo y a niveles bajos en los pulmones, el intestino delgado y el colon, y se expresa abundante y selectivamente por las células T activadas, en particular las células T de CD8+, y también es producido por las células NK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P47992
Intervalo del ensayo De 0,069 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 150 pg/ml
Intervalo de calibración De 150 pg/ml a 300 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6375
Símbolo de gen ATAC,LPTN,LTN,SCM-1,SCM-1 A,SCM1,SCM1A,SCYC1
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, SAV-HRP, Cromógeno, Estándar, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, Tampón de lavado
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo ATAC, LPTN, LTN, SCM-1, SCM-1 A, SCM1, SCM1A, SCYC1
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.