Learn More
LY3200882, MedChemExpress
Código de producto. 16416507
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16416507
Marca: Medchem Express HY103021
MedChemExpress LY3200882 is a potent, highly selective, ATP-competitive and orally active TGF-β receptor type 1 (ALK5) inhibitor with an IC50 of 38.2 nM. LY3200882 inhibits various pro-tumorigenic activities and is also used as an immune modulatory agent.
LY3200882 is a potent, highly selective, ATP-competitive and orally active TGF-β receptor type 1 (ALK5) inhibitor with an IC50 of 38.2 nM. LY3200882 inhibits various pro-tumorigenic activities and is also used as an immune modulatory agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY3200882
CAS 1898283-02-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29N5O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (76.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)C1=NC=CC(NC2=NC=CC(OC3=CN(C4CC4)N=C3C5CCOCC5)=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 435.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.52
Porcentaje de pureza 98.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.