Learn More
LY2979165, MedChemExpress
Código de producto. 16441747
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16441747 50 mg 50 miligramos
16475578 10 mg 10 miligramos
16461329 1 mg 1 miligramo
16458277 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16441747
Marca: Medchem Express HY13239
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress LY2979165 is the alanine prodrug of 2812223, a selective and potent orthosteric mGlu2 receptor agonist.
LY2979165 is the alanine prodrug of 2812223, a selective and potent orthosteric mGlu2 receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY2979165
Forma física Solid
CAS 1311385-32-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H22N6O6S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (128.07 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.56 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES [H][C@]12[C@](C(O)=O)(C[C@H]([C@]1([C@@H]2C(O)=O)[H])SC3=NN=CN3)NC([C@H](C)N)=O.N.O
Peso molecular (g/mol) 390.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.42
Porcentaje de pureza 98.0%