missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LY2955303, MedChemExpress

Código de producto. 16466857
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16466857 5 mg 5 miligramos
16490497 50 mg 50 miligramos
16484148 10 mg 10 miligramos
16402976 25 mg 25 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16466857

Marca: Medchem Express HY107765

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress LY2955303 is a potent and selective retinoic acid receptor gamma (RARγ) antagonist with a Ki of 1.09 nM.

LY2955303 is a potent and selective retinoic acid receptor gamma (RARγ) antagonist with a Ki of 1.09 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material LY2955303
Forma física Solid
CAS 1433497-19-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H42N4O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (51.84 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(C)(C1=CC(C(C)(C)C)=CC(C2=CC(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=NN2C4=CC=C(C(N5CCN(C)CC5)=O)C=C4)=C1)C
Peso molecular (g/mol) 578.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.74
Porcentaje de pureza 99.16%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.