missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LY294002, MedChemExpress

Código de producto. 16474516
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16474516 100 mg 100 miligramos
16489796 50 mg 50 miligramos
16433258 10 mg 10 miligramos
16400926 200 mg 200 miligramos
16461526 500 mg 500 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16474516

Marca: Medchem Express HY10108

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress LY294002 is a broad-spectrum inhibitor of PI3K with IC50s of 0.5, 0.57, and 0.97 μM for PI3Kα, PI3Kδ and PI3Kβ, respectively. LY294002 also inhibits CK2 with an IC50 of 98 nM. LY294002 is a competitive DNA-PK inhibitor that binds reversibly to the kinase domain of DNA-PK with an IC50 of 1.4 μM. LY294002 is an apoptosis activator.

LY294002 is a broad-spectrum inhibitor of PI3K with IC50s of 0.5, 0.57, and 0.97 μM for PI3Kα, PI3Kδ and PI3Kβ, respectively. LY294002 also inhibits CK2 with an IC50 of 98 nM. LY294002 is a competitive DNA-PK inhibitor that binds reversibly to the kinase domain of DNA-PK with an IC50 of 1.4 μM. LY294002 is an apoptosis activator.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material LY294002
CAS 154447-36-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17NO3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (162.69 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (162.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(OC2=C1C=CC=C2C3=CC=CC=C3)N4CCOCC4
Peso molecular (g/mol) 307.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.